重要文件
432733
Sigma-Aldrich
Butyldichloroborane solution
1.0 M in hexanes
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)3BCl2
CAS號碼:
分子量::
138.83
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
反應適用性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in hexanes
bp
68-70 °C
密度
0.714 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCCCB(Cl)Cl
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)