重要文件
432237
Sigma-Aldrich
八氟甲基苯基酮
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6F5COCF3
CAS號碼:
分子量::
264.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.394 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
密度
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(=O)C(F)(F)F
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
136.4 °F - closed cup
閃點(°C)
58 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)