重要文件
432024
Sigma-Aldrich
1,4-二氢-1,4-亚甲基萘-5,8-二醇二乙酸酯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H14O4
CAS號碼:
分子量::
258.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
106-108 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)Oc1ccc(OC(C)=O)c2[C@H]3C[C@H](C=C3)c12
InChI
1S/C15H14O4/c1-8(16)18-12-5-6-13(19-9(2)17)15-11-4-3-10(7-11)14(12)15/h3-6,10-11H,7H2,1-2H3/t10-,11+
InChI 密鑰
GHNDBDFQIQQOER-PHIMTYICSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)