重要文件
43158
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-2-[2-(二苯基膦)苯基]-4-苯基-2-噁唑啉
≥97.0% (31P-NMR)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H22NOP
CAS號碼:
分子量::
407.44
Beilstein:
7547072
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (31P-NMR)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −29.5±3°, c = 1% in chloroform
SMILES 字串
C1OC(=N[C@@H]1c2ccccc2)c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C27H22NOP/c1-4-12-21(13-5-1)25-20-29-27(28-25)24-18-10-11-19-26(24)30(22-14-6-2-7-15-22)23-16-8-3-9-17-23/h1-19,25H,20H2/t25-/m0/s1
InChI 密鑰
OKUTYUNUKKPYJS-VWLOTQADSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他說明
用于对映选择性钯催化烯丙基取代反应的手性配体
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
J.M.J. Williams et al.
Tetrahedron Letters, 34, 3149-3149 (1993)
P. von Matt et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 105, 614-614 (1993)