重要文件
430811
Sigma-Aldrich
聚月桂基内酰胺-block-聚四氢呋喃
melt index 7-11 g/10 min (235°C/1kg)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[NH(CH2)11CO]x(OCH2CH2CH2CH2)yOH
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
pellets
熔體指數
7-11 g/10 min (235°C/1kg)
硬度
25 (Shore D)
mp
148 °C
轉變溫度
softening point 60 °C (Vicat, ASTM D 1525)
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCCCO.O=C1CCCCCCCCCCCN1
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
柔性体育用品、软管和半导体(具有填料)。
特點和優勢
热塑性弹性体。在有限形变范围内可频繁弯曲。极高的耐磨性。
外觀
交替嵌段共聚物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Macromolecules, 26, 6350-6353 (1993)
Hatfield, G.R. et al.
Macromolecules, 26, 6350-6353 (1993)