重要文件
430242
Sigma-Aldrich
2,2-双(溴甲基)1,3-丙二醇与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物
mol wt 250-300 g/epoxide by perchloric acid method, technical grade
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
等級
technical grade
分子量
250-300 g/epoxide by perchloric acid method
標籤範圍
30 wt. % Br
雜質
≤10 ppm free epichlorohydrin
8 wt. % Cl
折射率
n20/D 1.512 (lit.)
黏度
275-500 cSt(25 °C, Ubbelohde)(lit.)
mp
~254 °C (dec.) (lit.)
密度
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
用于灌封化合物、粘合剂和层合化合物的阻燃添加剂。
特點和優勢
赋予阻燃性的低粘度卤化二环氧化物。与芳香环氧树脂相容。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)