Key Documents
429996
Sigma-Aldrich
2,5-二氯对苯二甲酸二甲酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H8Cl2O4
CAS號碼:
分子量::
263.07
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(Cl)c(cc1Cl)C(=O)OC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)