重要文件
429953
Sigma-Aldrich
三甲基(苯乙炔基)锡
97%
同義詞:
Phenyl(trimethylstannyl)acetylene, Phenylethynyl(trimethyl)stannane, Trimethyl(2-phenylethynyl)stannane, Trimethylstannyl(phenyl)acetylene
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5C≡CSn(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
264.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
powder or crystals
solid
反應適用性
core: tin
SMILES 字串
C[Sn](C)(C)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5.3CH3.Sn/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;;;/h3-7H;3*1H3;
InChI 密鑰
QYYZHXHYNLXWAW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)