文件
429740
Sigma-Aldrich
碘化钴(II)
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999%
同義詞:
Cobalt diiodide, Cobalt iodide, Cobaltous iodide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CoI2
CAS號碼:
分子量::
312.74
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
anhydrous
化驗
99.999%
形狀
beads
粒徑
−10 mesh
mp
>515 °C (lit.)
密度
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
I[Co]I
InChI
1S/Co.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
AVWLPUQJODERGA-UHFFFAOYSA-L