重要文件
429600
Sigma-Aldrich
苯甲醛-2,4-二硝基苯基腙
environmental standard, 99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS號碼:
分子量::
286.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
等級
environmental standard
化驗
99%
mp
239-241 °C (lit.)
應用
environmental
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\c2ccccc2)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H10N4O4/c18-16(19)11-6-7-12(13(8-11)17(20)21)15-14-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-9+
InChI 密鑰
DZPRPFUXOZTWAJ-NTEUORMPSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)