Key Documents
429376
Sigma-Aldrich
溴化镝(III)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
同義詞:
Dysprosium tribromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
DyBr3
CAS號碼:
分子量::
402.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
anhydrous
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: dysprosium
SMILES 字串
Br[Dy](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Dy/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
GBLDKMKYYYAAKD-UHFFFAOYSA-K
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)