重要文件
428981
Sigma-Aldrich
2,3-二氢-5H-噁唑并[2,3-b]喹唑啉-5-酮
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H8N2O2
CAS號碼:
分子量::
188.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
160-163 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1N2CCOC2=Nc3ccccc13
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-9-7-3-1-2-4-8(7)11-10-12(9)5-6-14-10/h1-4H,5-6H2
InChI 密鑰
QBEBJBXQJGORQQ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)