文件
428310
Sigma-Aldrich
聚苯砜
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(-C6H4-4-SO2C6H4-4-OC6H4-4-C6H4-4-O-)n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
形狀
beads
熔體指數
14-20 g/10 min (400°C/2.16kg)
折射率
n20/D 1.672 (lit.)
轉變溫度
Tg 208 °C (DSC)
密度
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2.Oc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(O)cc4
應用
用于需要灭菌的医疗设备、电气连接器和开关。
特點和優勢
200°C 下具有优异的色彩、透明度和冲击强度。所有商用聚砜中整体耐化学性最佳。
外觀
具有热塑性的透明工程树脂。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Masaki Watanabe et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-16)
The purpose of this study was to evaluate the physical and chemical properties of engineering plastics processed using supercritical CO2. First, we prepared disk-shaped test pieces via a general molding process, which were plasticized using supercritical CO2 at temperatures lower