Key Documents
427101
Sigma-Aldrich
碘化钕(III)
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.9%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NdI3
CAS號碼:
分子量::
524.95
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級
anhydrous
化驗
99.9%
形狀
beads
粒徑
−10 mesh
SMILES 字串
I[Nd](I)I
InChI
1S/3HI.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
DKSXWSAKLYQPQE-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)