文件
426342
Sigma-Aldrich
3-叔丁基己二酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HO2CCH2CH2CH[C(CH3)3]CH2CO2H
CAS號碼:
分子量::
202.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
112-115 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)C(CCC(O)=O)CC(O)=O
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
237.2 - 242.6 °F
閃點(°C)
114 - 117 °C