文件
425737
Sigma-Aldrich
三氟甲烷磺酸铥
98%
同義詞:
三氟甲磺酸 铥(III) 盐, 三氟甲磺酸铥(III)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CF3SO3)3Tm
CAS號碼:
分子量::
616.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
反應適用性
core: thulium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
[Tm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Tm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
PBASUZORNBYVFM-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Catalyst for:
  • Asymmetric alpha-amination and cycloadditions
  • Benzyl etherification
  • Condensation of aldehydes, amines and vinyl ethers
  • Glycosylation
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3