重要文件
424943
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-[(methylamino)carbonyl]hydrazinecarboxylate
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3NHCONHNHCO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
161.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
141-144 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)NNC(=O)NC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)