文件
424293
(Hexafluoroacetylacetonato)(trimethylphosphine)silver(I)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ag(C5HF6O2)P(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
391.00
MDL號碼:
SMILES 字串
CP(C)C.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ag])C(F)(F)F
應用
Used for the chemical vapor deposition of silver.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Journal of the American Chemical Society, 115, 11644-11644 (1993)
Chemistry of Materials, 5, 765-765 (1993)