Key Documents
424277
Sigma-Aldrich
聚(异丁烯-co-马来酸) 钠盐
cross-linked
同義詞:
Isobutylene-maleic anhydride copolymer sodium salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C4H8)m(C4H4O4)n · xNa
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
交聯
cross-linked
粒徑
24-40 μm
容量
300 g/g absorption capacity (distilled water)
65 g/g absorption capacity (0.9 wt. % saline solution)
mp
>300 °C
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(=O)O[Na]
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
高吸水性纤维。盐含量越高,可吸收水量越低。在高达 250°C 保持稳定
外觀
吸水纤维,
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3