重要文件
423858
Sigma-Aldrich
(6-氨基-1,2,3,4-四氢-1,3-二甲基-2,4-二氧代-5-嘧啶基)氨基甲酸乙酯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H14N4O4
CAS號碼:
分子量::
242.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
212-214 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)NC1=C(N)N(C)C(=O)N(C)C1=O
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)