Key Documents
423831
Sigma-Aldrich
N-(叔丁氧基羰基)-L-亮氨酸-N′-甲氧基-N′-甲酰胺
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CON(OCH3)CH3
CAS號碼:
分子量::
274.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
98%
光學活性
[α]23/D −25.5°, c = 2 in methanol
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
密度
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CON(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H26N2O4/c1-9(2)8-10(11(16)15(6)18-7)14-12(17)19-13(3,4)5/h9-10H,8H2,1-7H3,(H,14,17)/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
IKRXSZUARJIXLZ-JTQLQIEISA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)