重要文件
423556
Sigma-Aldrich
1,4,7,10-四甲苯磺酰-1,4,7,10-四氮杂环十二烷
technical grade
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C36H44N4O8S4
CAS號碼:
分子量::
789.02
Beilstein:
603592
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
等級
technical grade
mp
275-279 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCN(CCN(CCN(CC2)S(=O)(=O)c3ccc(C)cc3)S(=O)(=O)c4ccc(C)cc4)S(=O)(=O)c5ccc(C)cc5
InChI
1S/C36H44N4O8S4/c1-29-5-13-33(14-6-29)49(41,42)37-21-23-38(50(43,44)34-15-7-30(2)8-16-34)25-27-40(52(47,48)36-19-11-32(4)12-20-36)28-26-39(24-22-37)51(45,46)35-17-9-31(3)10-18-35/h5-20H,21-28H2,1-4H3
InChI 密鑰
SKTWVKMQYXXWNY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)