重要文件
423289
Sigma-Aldrich
2-甲基-5-硝基苯酚
98%
同義詞:
5-硝基邻甲酚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H3(NO2)OH
CAS號碼:
分子量::
153.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
111-115 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChI 密鑰
UMFDLIXUUJMPSI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)