重要文件
423033
Sigma-Aldrich
N-(苯氧基羰基)-L-缬氨酸甲酯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCH(NHCO2C6H5)CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
251.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
光學活性
[α]21/D −36°, c = 1 in ethanol
mp
58-62 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H](NC(=O)Oc1ccccc1)C(C)C
包裝
玻璃瓶装
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)