重要文件
421251
Sigma-Aldrich
4,6-二羟基-5-乙基嘧啶
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H8N2O2
CAS號碼:
分子量::
140.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
99%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
CCc1c(O)ncnc1O
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)