重要文件
421065
Sigma-Aldrich
TYZOR® GBA 有机钛酸酯
同義詞:
二(乙酰丙酮基)钛酸二异丙酯 溶液, Ti(acac)2OiPr2
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(CH3)2CHO]2Ti(C5H7O2)2
CAS號碼:
分子量::
364.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
成份
Ti, 10%
SMILES 字串
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C3H7O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-3(2)4;/h2*3,6H,1-2H3;2*3H,1-2H3;/q;;2*-1;+4/p-2/b2*4-3+;;;
InChI 密鑰
OVSGBKZKXUMMHS-VVDZMTNVSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Barbara Lyson-Sypien et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 8, 108-122 (2017-02-02)
The aim of this research is to study the role of nanocrystalline TiO