重要文件
420689
Sigma-Aldrich
N-[双(甲硫基)亚甲基]-对甲苯磺酰胺
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H4SO2N=C(SCH3)2
CAS號碼:
分子量::
275.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
109-111 °C (lit.)
SMILES 字串
CS\C(SC)=N\S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)