重要文件
420425
Sigma-Aldrich
磷腈配体 P2-Et
98%
同義詞:
1-乙基-2,2,4,4,4-五(二甲氨基)-2λ5,4λ5-catenadi(磷腈), Tetramethyl(tris(dimethylamino)phosphoranylidene)phosphorictriamid-Et-imin
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(CH3)2N]3P=NP(=NC2H5)[N(CH3)2]2
CAS號碼:
分子量::
339.40
Beilstein:
7485991
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
化驗
98%
折射率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
96 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCN=P(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H35N7P2/c1-12-13-20(15(2)3,16(4)5)14-21(17(6)7,18(8)9)19(10)11/h12H2,1-11H3
InChI 密鑰
CFUKEHPEQCSIOM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)