文件
420336
Sigma-Aldrich
2-氯-1,3-二甲基咪唑六氟磷酸盐
98%
同義詞:
CIP
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H10ClF6N2P
CAS號碼:
分子量::
278.56
Beilstein:
5369058
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
反應適用性
reaction type: Coupling Reactions
mp
231-233 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.F6P/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;1-7(2,3,4,5)6/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
CNAKHAGVVMOXFE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
Reactant for synthesis of:
Diazo-transfer reagents
Reagent for synthesis of:
Cannabinoid CB1 receptor agonists
Selective small-molecule melanocortin-4 receptor agonists
Imidazoles as selective cannabinoid CB2 receptor antagonists
Cyclic alpha-peptoids
Cyclic melanotropin peptide analogues selective for the human melanocortin-4 receptor
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
N-Acylimidazoles and carbonylimidazoles are reactive intermediates used for amino compound acylation, surpassing DCC as coupling reagents.