About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H13NO4
CAS號碼:
分子量::
235.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]21/D −49°, c = 1 in acetone
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1C[C@@H](CO1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO4/c14-11-6-10(8-16-11)13-12(15)17-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,13,15)/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
BNIBNUOPVTZWRT-JTQLQIEISA-N