重要文件
418277
Sigma-Aldrich
2,9,16,23-四(苯基硫代)-29H,31H-酞菁氯化铝
Dye content 90 %
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C56H32AlClN8S4
CAS號碼:
分子量::
1007.60
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 90%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
λmax
725 nm
SMILES 字串
[Cl-].[Al+]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc(Sc8ccccc8)ccc37)c9ccc(Sc%10ccccc%10)cc69)c%11ccc(Sc%12ccccc%12)cc5%11)c%13ccc(Sc%14ccccc%14)cc4%13
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)