重要文件
417106
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)germanium hydride
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(CH3)3Si]3GeH
CAS號碼:
分子量::
293.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
97%
反應適用性
reagent type: reductant
折射率
n20/D 1.4974 (lit.)
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)[GeH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)