重要文件
417092
Sigma-Aldrich
2,5-二甲基-1-[3-(三氟甲基)苯基]吡咯-3-羧醛
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H12F3NO
CAS號碼:
分子量::
267.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
99%
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(C=O)c(C)n1-c2cccc(c2)C(F)(F)F
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)