文件
416673
Sigma-Aldrich
双三氟甲磺酸二茂锆四氢呋喃络合物
97%
同義詞:
二(环戊二烯基)锆(IV) 双(三氟甲磺酸基) THF 络合物, 二茂锆双(三氟甲磺酸基) THF 络合物, 双(环戊二烯基)锆(IV) 双(三氟甲磺酸基) THF 络合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H10F6O6S2Zr · C4H8O
CAS號碼:
分子量::
591.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
反應適用性
core: zirconium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
[Zr++].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.C3CCOC3.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5.C4H8O.2CHF3O3S.Zr/c3*1-2-4-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-5H;1-4H2;2*(H,5,6,7);/q;;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
OFTAVORSNHLQHT-UHFFFAOYSA-L
應用
Reagent for synthesis of β-hFSH with Chitobiose units
Reactant for polyoxometalate transfer for synthesis of zirconocene polyoxometalate
Transition metal based Lewis acid catalyst
Catalyst for:
  • Mukaiyama cross-aldol reactions
  • Diels-Alder reactions
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges