重要文件
414956
Sigma-Aldrich
氧化钡钙钨
99.9% trace metals basis
同義詞:
Barium calcium tungstate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ba2CaWO6
CAS號碼:
分子量::
594.57
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
O=[Ca].O=[Ba].O=[Ba].O=[W](=O)=O
InChI
1S/2Ba.Ca.6O.W
InChI 密鑰
JLSWGWVIBBXYRW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)