化驗
97%
mp
58-62 °C (lit.)
SMILES 字串
C(\N=C\c1ccc(cc1)-c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17N/c1-3-7-17(8-4-1)15-21-16-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-14,16H,15H2/b21-16+
InChI 密鑰
MBJGFVKTDXQEPJ-LTGZKZEYSA-N