重要文件
412694
Sigma-Aldrich
3-(3,4-二甲氧基苯基)丙酸乙酯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
238.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
mp
13 °C (lit.)
密度
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CCc1ccc(OC)c(OC)c1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)