重要文件
411418
Sigma-Aldrich
二乙基(二氟甲基)膦酸盐
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F2CHP(O)(OC2H5)2
CAS號碼:
分子量::
188.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
96%
折射率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOP(=O)(OCC)C(F)F
InChI
1S/C5H11F2O3P/c1-3-9-11(8,5(6)7)10-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
VVFGLBKYBBUTRO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
Packaged in glass bottles
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)