Key Documents
411248
Sigma-Aldrich
5-(二甲氨基甲基)糠醇盐酸盐
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H14ClNO2
CAS號碼:
分子量::
191.66
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
powder
mp
122-125 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].CN(C)Cc1ccc(CO)o1
InChI
1S/C8H13NO2.ClH/c1-9(2)5-7-3-4-8(6-10)11-7;/h3-4,10H,5-6H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
UDLQUVLALYCAMJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
5-(Dimethylaminomethyl)furfuryl alcohol hydrochloride is a furan derivative. It has been investigated as corrosion inhibitor of mild steel in 1M HCl by using potentiodynamic polarization measurements.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
High Dimensional QSAR Study of Mild Steel Corrosion Inhibition in acidic medium by Furan Derivatives.
Al-Fakih AM, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 10, 3568-3583 (2015)