文件
410942
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-四苯甲基甲二胺
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5CH2)2NCH2N(CH2C6H5)2
CAS號碼:
分子量::
406.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
97-99 °C (lit.)
SMILES 字串
C(N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2)N(Cc3ccccc3)Cc4ccccc4