Key Documents
410845
Sigma-Aldrich
1,5,9-癸三烯,顺反异构体混合物
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=CHCH2CH2CH=CHCH2CH2CH=CH2
CAS號碼:
分子量::
136.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
54-55 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.765 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=CCC\C=C\CCC=C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)