Key Documents
410322
Sigma-Aldrich
2,5-二氢-2,5-二甲氧基糠胺(异构体混合物)
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H13NO3
CAS號碼:
分子量::
159.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
SMILES 字串
COC1OC(CN)(OC)C=C1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)