Key Documents
410314
Sigma-Aldrich
1,1,6,6-四甲氧基己烷
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H22O4
CAS號碼:
分子量::
206.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
SMILES 字串
COC(CCCCC(OC)OC)OC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)