重要文件
410160
Sigma-Aldrich
酞菁二(吡啶)铁(II) 络合物
Dye content 95 %
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C42H26FeN10
CAS號碼:
分子量::
726.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 95%
λmax
655 nm
SMILES 字串
c1ccncc1.c2ccncc2.[Fe]3n4c5nc6nc(nc7n3c(nc8nc(nc4c9ccccc59)c%10ccccc8%10)c%11ccccc7%11)c%12ccccc6%12
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)