重要文件
409413
Sigma-Aldrich
2-三异丙基硅烷-1,3-二噻烷
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H28S2Si
CAS號碼:
分子量::
276.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
46-49 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)C1SCCCS1
InChI
1S/C13H28S2Si/c1-10(2)16(11(3)4,12(5)6)13-14-8-7-9-15-13/h10-13H,7-9H2,1-6H3
InChI 密鑰
RDHMCAVXJVTKDB-UHFFFAOYSA-N
應用
一种多功能酰基负离子等效物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Smith, A. B., III; Boldi, A. M.
Journal of the American Chemical Society, 119, 6925-6925 (1997)
Amos B Smith et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(47), 14435-14445 (2003-11-20)
The development, application, and advantages of a one-flask multicomponent dithiane linchpin coupling protocol, over the more conventional stepwise addition of dithiane anions to electrophiles leading to the rapid, efficient, and stereocontrolled assembly of highly functionalized intermediates for complex molecule synthesis