重要文件
408840
Sigma-Aldrich
氯化2,3-萘酞菁镓
Dye content 90 %
同義詞:
2,3-萘酞菁 单氯化镓(III) 盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C48H24ClGaN8
CAS號碼:
分子量::
817.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 90%
λmax
814 nm
SMILES 字串
Cl[Ga]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H24N8.ClH.Ga/c1-2-10-26-18-34-33(17-25(26)9-1)41-49-42(34)54-44-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)46(51-44)56-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)47(52-48)55-45-36-20-28-12-4-3-11-27(28)19-35(36)43(50-45)53-41;;/h1-24H;1H;/q-2;;+3/p-1
InChI 密鑰
NNCKENWXWWOUHN-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)