Key Documents
408301
Sigma-Aldrich
2-乙氧基乙基丙烯酸酯
98%
同義詞:
乙二醇单乙醚丙烯酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2=CHCOOCH2CH2OC2H5
CAS號碼:
分子量::
144.17
Beilstein:
1756600
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
98%
包含
50 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
折射率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
78 °C/23 mmHg (lit.)
密度
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOCCOC(=O)C=C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
150.8 °F - closed cup
閃點(°C)
66 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)