Merck
全部照片(3)
重要文件
40829
Sigma-Aldrich
4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基硫代)苯酚
≥97%
同義詞:
4-(1H,1H,2H,2H-全氟癸基硫代)-苯酚, FluoMar
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H9F17OS
CAS號碼:
分子量::
572.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97%
mp
90-95 °C
SMILES 字串
Oc1ccc(SCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C16H9F17OS/c17-9(18,5-6-35-8-3-1-7(34)2-4-8)10(19,20)11(21,22)12(23,24)13(25,26)14(27,28)15(29,30)16(31,32)33/h1-4,34H,5-6H2
InChI 密鑰
HNEIKMUHLLYTLP-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
FluoMar is a trademark of Fluorous Technologies, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
標靶器官
Liver
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)