化驗
98%
形狀
solid
bp
100 °C/3 mmHg (lit.)
mp
66-70 °C (lit.)
SMILES 字串
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CO
InChI
1S/C6H6F8O2/c7-3(8,1-15)5(11,12)6(13,14)4(9,10)2-16/h15-16H,1-2H2
InChI 密鑰
NHEKBXPLFJSSBZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3