重要文件
406333
Sigma-Aldrich
[3-(3,4-二甲基-9-氧代-9H-噻吨-2-基氧代)-2-羟丙基]三甲基氯化铵
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H26ClNO3S
CAS號碼:
分子量::
407.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
化驗
97%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Cl-].Cc1c(C)c2Sc3ccccc3C(=O)c2cc1OCC(O)C[N+](C)(C)C
應用
光引发剂
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)